234559
Ethyl trimethylacetate
99%
Synonyme(s) :
Ethyl pivalate, Ethyl 2,2-dimethylpropionate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
Point d'ébullition
118 °C (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
HHEIMYAXCOIQCJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup