222267
2-(tert-Butyl)anthracene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
146-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C18H18/c1-18(2,3)17-9-8-15-10-13-6-4-5-7-14(13)11-16(15)12-17/h4-12H,1-3H3
Clé InChI
WBPXZSIKOVBSAS-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(tert-Butyl)anthracene may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable