221430
1,3,5-Triethylhexahydro-1,3,5-triazine
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Impuretés
<5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.4595 (lit.)
Point d'ébullition
207-208 °C (lit.)
Densité
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN1CN(CC)CN(CC)C1
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup