221147
Aminomalononitrile p-toluenesulfonate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
174 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NC(C#N)C#N.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C3H3N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-1-3(6)2-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3H,6H2
Clé InChI
MEUWQVWJLLBVQI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable