217344
Trichloroacetamide
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
238-240 °C (lit.)
Pf
139-141 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
Clé InChI
UPQQXPKAYZYUKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable