206709
Alizarin Yellow GG
Dye content ≥90 %
Synonyme(s) :
5-(3-Nitrophenylazo)salicylic acid sodium salt, Alizarin Yellow 2G, Metachrome Yellow, Mordant Yellow 1
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥90%
Technique(s)
titration: suitable
λmax
362 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥14500 at 257-263 nm
≥20000 at 359-365 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)\N=N\c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-5-4-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-2-1-3-10(6-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1/b15-14+;
Clé InChI
ZHFPEICFUVWJIS-WPDLWGESSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
glioblastoma cells in vitro