Key Documents
195170
Sigma-Aldrich
Mordant Brown 1
Dye content 40 %
Synonyme(s) :
5-[2,4-Diamino-5-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)phenylazo]-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(H2N)2C6H2[N=NC6H3(OH)NO2]N=NC10H6SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.46
Numéro C.I. (Colour Index):
20110
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 40%
λmax
373 nm
487 nm (2nd)
Chaîne SMILES 
[Na+].Nc1cc(N)c(cc1N=Nc2cc(ccc2O)[N+]([O-])=O)N=Nc3cccc4c(cccc34)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H17N7O6S.Na/c23-15-10-16(24)19(27-28-20-9-12(29(31)32)7-8-21(20)30)11-18(15)26-25-17-5-1-4-14-13(17)3-2-6-22(14)36(33,34)35;/h1-11,30H,23-24H2,(H,33,34,35);/q;+1/p-1
Clé InChI
KHXQQMBFMDTPSD-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable