Principaux documents
190713
Decanenitrile
Synonyme(s) :
Caprinitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.26
Beilstein:
1750910
Numéro CE :
Numéro MDL:
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
Clé InChI
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup