Key Documents
188239
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
160-161 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
3-4 °C (lit.)
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCCCO)cc1
InChI
1S/C11H16O2/c1-13-11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-12/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
Clé InChI
ONIBHZIXCLTLNO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Decay of 4-(4-methoxyphenyl)-1-butanol radical cation in water via Cα-H deprotonation has been kinetically investigated by pulse radiolysis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Oxygen Versus Carbon Acidity in the Side-Chain Fragmentation of 2-, 3-, and 4-Arylalkanol Radical Cations in Aqueous Solution: The Influence of the Distance between the OH Group and the Aromatic Ring1.
Baciocchi E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(28), 6624-6629 (1999)