Documents
15059
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro Beilstein :
5909790
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(20)16-11(12(17)13(18)19)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,17H,9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-,12+/m1/s1
Clé InChI
BHTRKISIDQZUQX-NEPJUHHUSA-N
Application
Novel protected amino acid for the preparation of bestatin and analogs.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable