Documents
139246
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
97%
Synonyme(s) :
TMDS
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2SiH]2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.34
Numéro Beilstein :
741869
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
Pf
99-100 °C
Densité
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si](C)(C)N[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C4H15NSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
NQCZAYQXPJEPDS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C