132497
2,6-Dichloropyrazine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
55-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cncc(Cl)n1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H
Clé InChI
LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup