Key Documents
125547
Sigma-Aldrich
2-Methyleneglutaronitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CH2C(=CH2)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
254 °C (lit.)
Pf
−9.6 °C (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=C(CCC#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h1-3H2
Clé InChI
NGCJVMZXRCLPRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup