112380
Benzyl salicylate
98%
Synonyme(s) :
Benzyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.581 (lit.)
Point d'ébullition
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
Clé InChI
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
349.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
176.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter