110221
Acrolein
contains hydroquinone as stabilizer, 90%
Synonyme(s) :
2-Propenal
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.94 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4.05 psi ( 20 °C)
Essai
90%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
428 °F
Contient
hydroquinone as stabilizer
Limite d'explosivité
31 %
Impuretés
<10% water and cyclic dimer
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
53 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 2
alcohol: soluble
benzene: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2
Clé InChI
HGINCPLSRVDWNT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-20.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles