Principaux documents
100781
Sigma-Aldrich
Benzyl methyl sulfide
98%
About This Item
Formule linéaire :
C8H10S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.23
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
pb
195-198 °C (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N