Principaux documents
AC7300013714
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Chloro-3-methyl-benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
500 MG
190,00 €
1 G
267,28 €
5 G
776,50 €
Réf. du fournisseur: JM-03G-004-500MG
190,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
190,00 €
1 G
267,28 €
5 G
776,50 €
About This Item
Poids moléculaire :
210.68
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: JM-03G-004-500MG
190,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7ClOS/c1-6-8-4-7(11)2-3-9(8)13-10(6)5-12/h2-5H,1H3
Clé InChI
OEHWRIDKBQTMPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-03G-004
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-03G-004