Principaux documents
AC7300013368
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
[4-Methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazol-5-yl]-methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Inchi Code
1S/C12H10F3NOS/c1-7-10(6-17)18-11(16-7)8-2-4-9(5-3-8)12(13,14)15/h2-5,17H,6H2,1H3
Clé InChI
SEHCYQHVWYXBGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-00686
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-00686