Principaux documents
AC7300012812
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Chloro-4,6-dimethyl-pyrimidin-2-ol
500 MG
190,00 €
1 G
267,28 €
5 G
776,50 €
Réf. du fournisseur: ACI-01020-500MG
190,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
190,00 €
1 G
267,28 €
5 G
776,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: ACI-01020-500MG
190,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-4,6-dimethyl-2-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-3-5(7)4(2)9-6(10)8-3/h1-2H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
HQNDPBJMXXODGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-01020
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01020