Principaux documents
AC7300012789
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
N-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
1 G
163,78 €
5 G
423,22 €
Réf. du fournisseur: SB-03D-050-1G
163,78 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
163,78 €
5 G
423,22 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: SB-03D-050-1G
163,78 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10-11/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
LXKQZUDNNOFDPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/SB-03D-050