AC7188401677
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Réf. du fournisseur: ACI-NI-00242-5G
163,78 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: ACI-NI-00242-5G
163,78 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
Clé InChI
WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242