Principaux documents
ADVH99BD5EDD
AChemBlock
potassium 4,4'-(2,6-dibromo-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-4,4-diyl)bis(butane-1-sulfonate)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
684.59
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
potassium 4,4'-(2,6-dibromo-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-4,4-diyl)bis(butane-1-sulfonate)
Inchi Code
1S/C17H20Br2O6S4.2K/c18-13-9-11-15(26-13)16-12(10-14(19)27-16)17(11,5-1-3-7-28(20,21)22)6-2-4-8-29(23,24)25;;/h9-10H,1-8H2,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
AGMWHQKMZIRPIE-UHFFFAOYSA-L
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x209352-potassium-4-4-2-6-dibromo-4h-cyclopenta-2-1-b-3-4-b-dithiophene-4-4-diyl-bis-butane-1-sulfonate.html
Synonym
potassium 4,4'-(2,6-dibromo-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-4,4-diyl)bis(butane-1-sulfonate)
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x209352-potassium-4-4-2-6-dibromo-4h-cyclopenta-2-1-b-3-4-b-dithiophene-4-4-diyl-bis-butane-1-sulfonate.html