Principaux documents
ADVH99BD51CC
AChemBlock
(Cyclohexyl)dimethylmethoxysilane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.34
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
cyclohexyl(methoxy)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C9H20OSi/c1-10-11(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
PDFVBOBULUSKAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x204250-cyclohexyl-dimethylmethoxysilane.html
Synonym
cyclohexyl(methoxy)dimethylsilane
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x204250-cyclohexyl-dimethylmethoxysilane.html