Principaux documents
ADVH996BD778
AChemBlock
1-(2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)ethanone; hemioxalate
250 MG
545,01 €
1 G
1 365,60 €
5 G
4 084,54 €
Réf. du fournisseur: U102723-250MG
545,01 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
545,01 €
1 G
1 365,60 €
5 G
4 084,54 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.41
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: U102723-250MG
545,01 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)ethan-1-one hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H12N2O.C2H2O4/c2*1-6(10)9-4-7(5-9)2-8-3-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
HXALZWOQIYICPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u102723-1-2-6-diazaspiro-3-3-heptan-2-yl-ethanone-hemioxalate.html
Synonym
1-(2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)ethan-1-one hemioxalate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u102723-1-2-6-diazaspiro-3-3-heptan-2-yl-ethanone-hemioxalate.html