Principaux documents
ADVH98DE6755
AChemBlock
tert-butyl N-(1-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-oxa-8-azaspiro[4.5]dec-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-10-8-13(17-9-10)4-6-14-7-5-13/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
ACUKKOFVWISMOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w171428-tert-butyl-n-1-oxa-8-azaspiro-4-5-decan-3-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (1-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-yl)carbamate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w171428-tert-butyl-n-1-oxa-8-azaspiro-4-5-decan-3-yl-carbamate.html