ADVH98DE61BD
AChemBlock
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Réf. du fournisseur: U132529-100MG
520,52 €
About This Item
Réf. du fournisseur: U132529-100MG
520,52 €
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-9(13)6-12-5-8/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
CSQBUSQTOWHXLW-BDAKNGLRSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u132529-tert-butyl-1r-5s-3-6-diazabicyclo-3-2-1-octane-6-carboxylate.html