Principaux documents
ADVH9873497D
AChemBlock
Isoscabertopin
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
634.85
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3S,7S,8S,9R,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-17-((E)-6-hydroxy-6-methylhept-4-en-2-yl)-4,4,13,14-tetramethyl-7-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-9H-cyclopenta[a]phenanthrene-9-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C36H58O9/c1-20(9-8-13-32(2,3)43)21-12-14-35(7)30-24(44-31-29(42)28(41)27(40)25(18-37)45-31)17-23-22(10-11-26(39)33(23,4)5)36(30,19-38)16-15-34(21,35)6/h8,13,17,19-22,24-31,37,39-43H,9-12,14-16,18H2,1-7H3/b13-8+/t20?,21-,22-,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,34-,35+,36-/m1/s1
Clé InChI
BOHOBTRHAFBJOW-IMOTVXJBSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/v155835-isoscabertopin.html
Synonym
(3S,7S,8S,9R,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-17-((E)-6-hydroxy-6-methylhept-4-en-2-yl)-4,4,13,14-tetramethyl-7-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-9H-cyclopenta[a]phenanthrene-9-carbaldehyde
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v155835-isoscabertopin.html