Principaux documents
ADVH987334AD
AChemBlock
2,8-dioxaspiro[4.5]decane-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,8-dioxaspiro[4.5]decane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H10O4/c9-6-5-8(7(10)12-6)1-3-11-4-2-8/h1-5H2
Clé InChI
BPLDSHSHEFQZPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q59469-2-8-dioxaspiro-4-5-decane-1-3-dione.html
Synonym
2,8-dioxaspiro[4.5]decane-1,3-dione
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q59469-2-8-dioxaspiro-4-5-decane-1-3-dione.html