Principaux documents
ADVH98732F8B
AChemBlock
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O.ClH/c1-11-7-4-5(10-9)2-3-6(7)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
OXJDVWVBGBGJOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u137621-4-chloro-3-methoxyphenyl-hydrazine-hydrochloride.html
Synonym
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u137621-4-chloro-3-methoxyphenyl-hydrazine-hydrochloride.html