Principaux documents
ADVH97EBCCE6
AChemBlock
4-Chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.55
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H9ClIN3/c1-5(2)14-3-6(11)7-8(10)12-4-13-9(7)14/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
KJHYDYATVCGFKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u103556-4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo-2-3-d-pyrimidine.html
Synonym
4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u103556-4-chloro-5-iodo-7-isopropyl-pyrrolo-2-3-d-pyrimidine.html