Principaux documents
ADVH97ACA2AA
AChemBlock
Apigenin 6-C-α-L-arabinopyranosyl-8-C-β-D-xylopyranoside
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.47
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)-6-((2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C25H26O13/c26-9-3-1-8(2-4-9)13-5-10(27)14-19(32)15(24-21(34)17(30)11(28)6-36-24)20(33)16(23(14)38-13)25-22(35)18(31)12(29)7-37-25/h1-5,11-12,17-18,21-22,24-26,28-35H,6-7H2/t11-,12+,17-,18-,21+,22+,24-,25-/m0/s1
Clé InChI
LDVNKZYMYPZDAI-KOLVQPCJSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u106010-apigenin-6-c-l-arabinopyranosyl-8-c-d-xylopyranoside.html
Synonym
5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)-6-((2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4H-chromen-4-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u106010-apigenin-6-c-l-arabinopyranosyl-8-c-d-xylopyranoside.html