Principaux documents
ADVH97AC977F
AChemBlock
1,1,2,3-Tetramethyl-1H-benzo[e]indolium hexafluorophosphate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,1,2,3-tetramethyl-1H-benzo[e]indolium hexafluorophosphate
Inchi Code
1S/C16H17N.F6P/c1-11-16(2,3)15-13-8-6-5-7-12(13)9-10-14(15)17(11)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-10H,1H2,2-4H3;/q;-1/p+1
Clé InChI
YGUTVDBAILZFHJ-UHFFFAOYSA-O
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u110014-1-1-2-3-tetramethyl-1h-benzo-e-indolium-hexafluorophosphate.html
Synonym
1,1,2,3-tetramethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium hexafluorophosphate(V)
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u110014-1-1-2-3-tetramethyl-1h-benzo-e-indolium-hexafluorophosphate.html