Principaux documents
ADVH95ECA178
AChemBlock
1-Methoxycarbonyl-adamantan-4-one EthyleneKetal
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.31
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl spiro[adamantane-2,2'-[1,3]dioxolane]-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20O4/c1-16-12(15)13-6-9-4-10(7-13)14(11(5-9)8-13)17-2-3-18-14/h9-11H,2-8H2,1H3
Clé InChI
IJJBOFUSNCAQQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23539-1-methoxycarbonyl-adamantan-4-one-ethyleneketal.html
Synonym
methyl (1r,3s,5s,7s)-spiro[adamantane-2,2'-[1,3]dioxolane]-5-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23539-1-methoxycarbonyl-adamantan-4-one-ethyleneketal.html