Principaux documents
ADVH94547D1F
AChemBlock
N-(2-aminoethyl)isoquinoline-5-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.31
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H13N3O2S/c12-5-7-14-17(15,16)11-3-1-2-9-8-13-6-4-10(9)11/h1-4,6,8,14H,5,7,12H2
Clé InChI
DCVZSHVZGVWQKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t91359-n-2-aminoethyl-isoquinoline-5-sulfonamide.html
Synonym
n-(2-aminoethyl)isoquinoline-5-sulfonamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t91359-n-2-aminoethyl-isoquinoline-5-sulfonamide.html