Principaux documents
ADVH94547BB4
AChemBlock
pentyl 4-(dimethylamino)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
pentyl 4-(dimethylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C14H21NO2/c1-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(10-8-12)15(2)3/h7-10H,4-6,11H2,1-3H3
Clé InChI
LXTZRIBXKVRLOA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t101403-pentyl-4-dimethylamino-benzoate.html
Synonym
pentyl 4-(dimethylamino)benzoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t101403-pentyl-4-dimethylamino-benzoate.html