Principaux documents
ADVH94547952
AChemBlock
methyl 3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H10I2O3/c1-15-9(13)3-2-6-4-7(11)10(14)8(12)5-6/h4-5,14H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BXZPNPFYZNUUMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t96767-methyl-3-4-hydroxy-3-5-diiodophenyl-propanoate.html
Synonym
methyl 3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t96767-methyl-3-4-hydroxy-3-5-diiodophenyl-propanoate.html