Principaux documents
ADVH94547634
AChemBlock
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H12ClNO2/c1-2-20-16(19)13-9-18-15-11-6-4-3-5-10(11)7-8-12(15)14(13)17/h3-9H,2H2,1H3
Clé InChI
OUVDIUPLVZVEEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t95231-ethyl-4-chlorobenzo-h-quinoline-3-carboxylate.html
Synonym
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95231-ethyl-4-chlorobenzo-h-quinoline-3-carboxylate.html