ADVH945473A8
AChemBlock
6-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-ol
Réf. du fournisseur: PC303516-1G
295,20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: PC303516-1G
295,20 CHF
Iupac Name
6-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-ol
Inchi Code
1S/C12H12FNO/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(15)2-4-12(10)14-11/h1,3,5,8,14-15H,2,4,6H2
Clé InChI
IFZTYCLUIFJJQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93391-6-fluoro-2-3-4-9-tetrahydro-1h-carbazol-3-ol.html