ADVH94547271
AChemBlock
(E)-2-methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenol
Réf. du fournisseur: T101695-1G
140,85 €
About This Item
Réf. du fournisseur: T101695-1G
140,85 €
Iupac Name
2-methoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]phenol
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9-6-7(2-3-8(9)11)4-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3/b5-4+
Clé InChI
XVXCSPJSXIUNQJ-SNAWJCMRSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t101695-e-2-methoxy-4-2-nitrovinyl-phenol.html