Principaux documents
ADVH94545DEC
AChemBlock
(4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
250 MG
257,20 €
1 G
667,49 €
Réf. du fournisseur: S73699-250MG
257,20 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
257,20 €
1 G
667,49 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: S73699-250MG
257,20 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O4/c1-10(2,3)17-9(14)13-8-4-5-12-6-7(8)11(15)16/h4-6,15-16H,1-3H3,(H,12,13,14)
Clé InChI
VTWBZVDHQCJRAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at -20 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s73699-4-tert-butoxycarbonyl-amino-pyridin-3-yl-boronic-acid.html
Synonym
(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s73699-4-tert-butoxycarbonyl-amino-pyridin-3-yl-boronic-acid.html