Principaux documents
ADVH7F381807
AChemBlock
2-chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenylamino)pyrimidine-5-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)pyrimidine-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C12H8ClF3N4O/c13-11-18-5-8(9(17)21)10(20-11)19-7-3-1-2-6(4-7)12(14,15)16/h1-5H,(H2,17,21)(H,18,19,20)
Clé InChI
HTQFOWKYIINDFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p51147-2-chloro-4-3-trifluoromethyl-phenylamino-pyrimidine-5-carboxamide.html
Synonym
2-chloro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)pyrimidine-5-carboxamide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51147-2-chloro-4-3-trifluoromethyl-phenylamino-pyrimidine-5-carboxamide.html