Principaux documents
ADVH7F38050C
AChemBlock
2,4-Difluoro-benzenepropanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)9(11)6-8/h3-4,6H,1-2,5,12H2
Clé InChI
VOHPFPWETYHJEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html
Synonym
3-(2,4-difluorophenyl)propan-1-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html