Principaux documents
ADVH7F37E2EB
AChemBlock
1-(4-(tert-Butyl)phenyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.36
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-tert-butylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H23NO2/c1-16(2,3)13-4-6-14(7-5-13)17-10-8-12(9-11-17)15(18)19/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3,(H,18,19)
Clé InChI
BPXRLAOVWAYBPV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m22839-1-4-tert-butyl-phenyl-piperidine-4-carboxylic-acid.html
Synonym
1-(4-(tert-butyl)phenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22839-1-4-tert-butyl-phenyl-piperidine-4-carboxylic-acid.html