Principaux documents
ADVH7F37E21D
AChemBlock
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
1 G
263,32 €
5 G
875,70 €
Réf. du fournisseur: M22922-1G
263,32 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
263,32 €
5 G
875,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M22922-1G
263,32 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9BrN2/c11-8-9-2-4-10(5-3-9)13-7-1-6-12-13/h1-7H,8H2
Clé InChI
PHNRBSHOFSWNII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m22922-1-4-bromomethyl-phenyl-1h-pyrazole.html
Synonym
1-(4-(bromomethyl)phenyl)-1h-pyrazole
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22922-1-4-bromomethyl-phenyl-1h-pyrazole.html