Principaux documents
ADVH7F37D3D8
AChemBlock
Alloc-Val-Ala-pAB
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.44
Numéro MDL:
Iupac Name
allyl ((S)-1-(((S)-1-amino-1-oxopropan-2-yl)(4-(hydroxymethyl)phenyl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C19H27N3O5/c1-5-10-27-19(26)21-16(12(2)3)18(25)22(13(4)17(20)24)15-8-6-14(11-23)7-9-15/h5-9,12-13,16,23H,1,10-11H2,2-4H3,(H2,20,24)(H,21,26)/t13-,16-/m0/s1
Clé InChI
YWKFGPPNBVPIDP-BBRMVZONSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t94955-alloc-val-ala-pab.html
Synonym
allyl ((S)-1-(((S)-1-amino-1-oxopropan-2-yl)(4-(hydroxymethyl)phenyl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)carbamate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94955-alloc-val-ala-pab.html