Principaux documents
ADVH49B82426
AChemBlock
ethyl 3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
100 MG
445,80 €
250 MG
635,63 €
1 G
1 015,31 €
Réf. du fournisseur: S81634-100MG
445,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
445,80 €
250 MG
635,63 €
1 G
1 015,31 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: S81634-100MG
445,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O4/c1-2-19-11(18)10-16-9(17-21-10)7-3-5-8(6-4-7)20-12(13,14)15/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
ZXBUAPSNJVMKFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s81634-ethyl-3-4-trifluoromethoxy-phenyl-1-2-4-oxadiazole-5-carboxylate.html
Synonym
ethyl 3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s81634-ethyl-3-4-trifluoromethoxy-phenyl-1-2-4-oxadiazole-5-carboxylate.html