ADVH49B823FE
AChemBlock
(1R,5S)-rel-3-tert-butoxycarbonyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: S81322-100MG
238,83 €
About This Item
Réf. du fournisseur: S81322-100MG
238,83 €
Iupac Name
(1R,5S)-3-(tert-butoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-6-8-4-5-9(7-14)10(8)11(15)16/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,15,16)/t8-,9+,10?
Clé InChI
YKUHLURNVRVYFU-ULKQDVFKSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s81322-1r-5s-rel-3-tert-butoxycarbonyl-3-azabicyclo-3-2-1-octane-8-carboxylic-acid.html