Principaux documents
ADVH303C33A0
AChemBlock
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
250 MG
330,68 €
1 G
857,33 €
5 G
2 571,98 €
Réf. du fournisseur: Q69474-250MG
330,68 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
330,68 €
1 G
857,33 €
5 G
2 571,98 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.49
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: Q69474-250MG
330,68 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-4(11)5-2-7(10)6(9)3-8(5)12/h2-3,12H,1H3
Clé InChI
YQBKDWADCNMPSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69474-1-4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl-ethan-1-one.html
Synonym
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69474-1-4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl-ethan-1-one.html