Principaux documents
ADVH303C2708
AChemBlock
tert-butyl 2-methyl-3-oxobutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-6(7(2)10)8(11)12-9(3,4)5/h6H,1-5H3
Clé InChI
QIFZMFUCASLNCC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/q66246-tert-butyl-2-methyl-3-oxobutanoate.html
Synonym
tert-butyl 2-methyl-3-oxobutanoate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66246-tert-butyl-2-methyl-3-oxobutanoate.html