Principaux documents
ADVH303BA46C
AChemBlock
tert-butyl (((3S,4R)-4-fluoropyrrolidin-3-yl)methyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (((3S,4R)-4-fluoropyrrolidin-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19FN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-7-4-12-6-8(7)11/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
UMQUBAWDZABAPY-YUMQZZPRSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q55794-tert-butyl-3s-4r-4-fluoropyrrolidin-3-yl-methyl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (((3s,4r)-4-fluoropyrrolidin-3-yl)methyl)carbamate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q55794-tert-butyl-3s-4r-4-fluoropyrrolidin-3-yl-methyl-carbamate.html